Tisk…
VWR® AM 100, Monitor klimatu v místnosti
Dodavatel: VWR
VWR®
620-2624EA 5390 CZK
620-2624
VWR® AM 100, Monitor klimatu v místnosti
Systémy monitorování Systémy monitorování CO2 a teploty
Toto zařízení měří a zobrazuje teplotu a vlhkost vzduchu, ale zároveň I koncentraci CO₂.
  • tři různé LED diody (zelená, žlutá, červená) indikují hodnotu CO₂ ve vzduchu jako dobrou, střední nebo špatnou
  • akustický alarm když CO₂ limit je překročen
  • pomáhá zlepšit klima v místnosti a zabránit tvorbě plísní
  • velký LCD s podsvícením pro snadné čtení ve tmě
  • tlačítko MUTE pro zapnutí/vypnutí alarmu
  • pro montáž na stůl nebo na zeď
Informace o dodávce: Dodáváno s AC/DC adaptérem a továrním kalibračním certifikátem.