Tepelně pojené netkané PP a celulózové prošívané ubrousky, dvě vrstvy PP zachycují celulózové jádro, díky čemuž je tento materiál velmi savý a má vysokou úroveň čistoty.
- vysoce savá vnitřní vrstva celulózy mezi dvěma vrstvami taveného (meltblown) polypropylenu
- velice odolné vůči kyselinám
- utěrky jsou díky svému vzoru a třem vrstvám snadno rozeznatelné pouhým pohledem
Utěrky Zeta™ jsou velice vhodné pro úklid rozlitých kyselin a roztoků, jsou využívány jako podložky do táců a pro další laboratorní aplikace.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 1 000, M 4,5, ISO 6.
Barva: Bílá
Balení: Pro zachování svých vlastností a kvality jsou dodávány ve dvojitém balení.
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.