Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Lupy Stolí
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/15/20236915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Stolní zvětšovací lupy s osvětlením jsou k dispozici buď s husím krkem, nebo s kloubovým ramenem. Zvětšovací skla jsou vyrobena z vysoce leštěného skl...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kapesní mikroskop je ideální pro použití v terénu a různých typech laboratoří.
Katalogové číslo: (630-1086)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This tabletop magnifier is designed for all routine laboratory applications, work requiring high precision, or even reading. High performance visibili...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2181)
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm co...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-1221)
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   Lens, 2,5×, Ø: 132 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT