Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Lupy Další
10  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/14/18989614.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Accessory for stereo microscope, Auxiliary lens
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Osvětlení LED 40
Katalogové číslo: (620-0777)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednoduché pevné příslušenství je vhodné pro jakoukoliv aplikaci, kde je odečítáno na jemné stupnici a je vyžadována přesnost. S touto lupou je odečít...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis:   Other magnifier, Ø: ≤5 mm
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating.
Dodavatel:  AMARELL, ARNO
Popis:   Made from stainless steel, these magnifiers have a simple and solid design.
Katalogové číslo: (ESCH1174)
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   This pocket microscope is designed for inspecting surfaces (metals, textiles, minerals and varnishes) and detailed examination of raised or depressed ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   Magnifying spectacles designed to provide wearers with hands-free use. They can fit most eyeglass frames.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další