Tisk…
VWR® BS 7011, Sklíčka mikroskopická
Dodavatel: VWR
VWR® BS 7011
631-0907EA 129 CZK
631-0907 631-0906 631-0905
VWR® BS 7011, Sklíčka mikroskopická
Sklíčka mikroskopická a krycí Sklíčka mikroskopická
Tato nepotažená mikroskopická sklíčka jsou vyrobena ze sodnovápenatého skla.
  • Sklíčka jsou odolná vůči běžným rozpouštědlům
  • Mikroskopická sklíčka jsou odolná proti poškrábání nebo slepení v případě, že jsou skladována na sobě
  • V horní části sklíčka je popisovací plocha, která slouží pro rychlou a snadnou identifikaci sklíčka
Certifikace: BS 7011