Cyklohexan, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
5278.2500EA
6040
CZK
5278.2500
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 UN: 1145 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) | min. 99.5 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |