Ethylacetát, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
5277.2500EA
5320
CZK
5277.2500
Ethylacetát, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Ethylacetát
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS číslo: 141-78-6 UN: 1173 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.05 % |