Tisk…
N,N-Dimethylacetamid, BAKER ANALYZED® for headspace gas chromatography, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
BAKR9755.1000EA 0 CZK
BAKR9755.1000
N,N-Dimethylacetamid, BAKER ANALYZED® for headspace gas chromatography, J.T.Baker®
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
MDL Number: MFCD00008686
CAS číslo: 127-19-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %