Tisk…
Chlorid sodný, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Dodavatel: Avantor
4684.EA 683 CZK
4684.
Chlorid sodný, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)