Tisk…
Hledali jste: Čepele skalpelové
22  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Carbon steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Čepele skalpelové, Uhlíková ocel, Sterile, No. E11, Individual foil packs, carbon steel, for podiatry
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Katalogové číslo: (SWAN9942)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (SWAN2001)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (233-0053)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Katalogové číslo: (SWAN2102)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (SWAN0326)
Dodavatel: SWANN-MORTON
Popis: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom