Tisk…
Spektrofotometry, skenovací, UV/Vis UV-3100PC
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
634-6042EA 107700 CZK
634-6042
Spektrofotometry, skenovací, UV/Vis UV-3100PC
Spektrofotometry a spektrometry Spektrofotometry UV/Vis
Dva plně skenovací modely spektrofotometrů jsou navrženy pro pokročilá měření.
  • Absorption, transmission and concentration photometry
  • Up to 10 quantitative standards
  • Four methods for calibration curve: Linear - linear through zero - square - cubic
  • Off-line calculation, re-scaling, curve tracking and peak search
  • Kinetic scanning time course or reacting rate calculations
Informace o dodávce: Součástí dodávky jsou čtyři skleněné kyvety, dvě křemíkové kyvety (ne V3000-PC), kryt proti prachu, kabel USB, paměťová jednotka 8 GB, software, držák kyvet se čtyřmi pozicemi (10 mm) a napájecí kabel se zástrčkami UK, CH, EU.