Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr excursion trac
Dodavatel: VWR
VWR® Traceable®
620-2629EA 10080 CZK
620-2629
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr excursion trac
Vlhkoměry Teploměry-vlhkoměry digitální
Vlhkoměr VWR® Traceable® excursion trac USB s průběžným zaznamenáváním dat sleduje hodnoty vlhkosti a teploty v laboratořích prostřednictvím vnějších i vnitřních senzorů.
  • kapacita paměti je dostatečná pro 525 504 záznamů vlhkosti a teploty
  • čtyři kalibrační body (25 °C a 50% RH (pro vnitřní i vnější senzory)
  • rozsah teplot: 0 na 65˚C (vnitřní senzor), −20 na +70˚C (vnější senzor)
  • rozsah vlhkosti: 0 na 95% nekondenzující (vnitřní a vnější senzor)
  • LCD displej zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost, současně s minimálními a maximálními dosaženými hodnotami každého parametru
  • zaznamenává hodnoty teploty a vlhkosti v intervalech v rozmezí od 1 minuty do 12 hodin
  • indikátory stavu: indikátor slabé baterie, zobrazení využití paměti v procentech (zaokrouhleno na 0,1%), zbývající dny do zaplnění paměti při aktuálním intervalu záznamu, symbol USB LCD indikuje stav stahování dat, blikající symboly LCD a zvukové alarmy
Vysoký/Nízký alarm a razítka s časem/datem: nezávislé nastavení alarmů obou parametrů - vlhkost a teplotu Funkce sledování alarmů ukládá každou událost do paměti s podrobnými informacemi o době výskytu alarmu a kdy došlo návratu jednotky zpět do povoleného rozsahu. Stav alarmu je indikován pomocí LED diod, zvukové výstrahy a blikajících LCD segmentů. Je možné vyvolat informace až o 30 různých událostech počínaje od poslední události.
Inteligentní alarm signalizuje podmínky ‚mimo rozsah‘: Pokud jsou naměřeny hodnoty vlhkosti nebo teploty „mimo povolený rozsah“, spustí se inteligentní alarm. Inteligentní alarm s optickými a zvukovými indikátory signalizuje alarm dokud není potvrzen, nezávisle na tom, zda se parametry vrátí zpět do povoleného rozsahu.
Přenos dat pomocí USB: Tento záznamník umožňuje přenos dat zaznamenaných ve formátu CSV z teploměru na PC / Mac pomocí USB flash disku (není součástí dodávky). Pro tento teploměr není nutný žádný software a údaje lze mazat přímo z paměti. Každý přístroj má jedinečné ID, díky kterému lze používat více jednotek na stejném místě.
Funkce záznamu: sledujte záznamy přes noc, o víkendu nebo v jakémkoli časovém období s průběžným datovým protokolem. Uživatelsky definovaný interval záznamu dat v rozsahu od jednoho záznamu / minutu až do jednoho záznamu / 12 hodin. V paměti je možné uchovávat přibližně rok zaznamenaných dat při 1minutových intervalech, při delších intervalech je možné uložit záznamy za delší období.
Note: Please note that the * indicates the value for temperature and ** the value for humidity
Certifikace: vícebodová kalibrace na jednotlivě očíslovaném certifikátu Traceable®, zaručuje přesnost podle kalibrační laboratoře ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akreditované A2LA. Označuje sledovatelnost měření v jednotkách SI prostřednictvím NIST nebo jiných uznávaných národních měřicích institucí (NMI), které jsou signatáři dohody CIPM o vzájemném uznávání.
Informace o dodávce: dodáváno s nerezovými sondami (sondou), stojanem, Velcro®, magnetickými proužky, držákem na stěnu, AC adaptérem, certifikáty Traceable® a bateriemi.
Upozornení: Hodnota teploty
Hodnota vlhkosti