Laboratorní podložka pro opakované použití je šetrná k životnímu prostředí a poskytuje ekonomické řešení jak ochránit pracovní stoly před znečištěním a opotřebením. Je vyrobena z odolného silikonového materiálu schváleného dle FDA, který je omyvatelný a odolný proti skvrnám. Je chemicky inertní a nereaguje s většinou používaných chemikálií.
- chrání pracovní stůl před horkými předměty do teploty 200 °C
- velká pracovní protiskluzová plocha pohlcující hlasité zvuky
- lem kolem vnějšího okraje podložky je velice praktický při rozlití kapaliny
- lze čistit standardními desinfekčními prostředky v dřezu nebo myčce, což umožňuje opakované použití
- rohož může skladována smotaná
- lze autoklávovat při 121 °C po dobu 15 minut
Podložky můžete používat při práci s centrifugami, vortexovými míchačkami, topnými deskami, míchačkami, pipetami. Ideální pro všechny laboratorní a specializované aplikace do chlazených místností, čistých prostor, sterilní uzavřená prostředí a další oblasti, kde je nutná vysoká úroveň sterility.