Tisk…
Konduktometr, stolní, Eutech CON 700
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
EUTEECCON70043SEA 30500 CZK
EUTEECCON70043S
Konduktometr, stolní, Eutech CON 700
Ekonomický a uživatelsky příjemný konduktometr je ideální řešení pro laboratoře, výrobní provozy a školy.
  • široký displej zobrazuje hodnoty vodivosti nebo TDS a uvádí teplotu v °C nebo °F
  • indikátor stability informuje o dosažení stabilní hodnoty
  • volitelná konstanta cely
  • automatická volba rozsahu vodivosti a TDS z pěti možných rozsahů
  • 5bodová kalibrace pomocí stisku tlačítka
  • energeticky nezávislá paměť uloží až 100 záznamů
  • integrovaný držák elektrod
Informace o dodávce: dodáno s vodivostní/ATC sondou, integrovaným držákem elektrody a adaptérem 100/240 VAC.