Tisk…
Sada při krizovém zásahu
Dodavatel: Avantor
VWR®
129-0199EA 19460 CZK
129-0199
Sada při krizovém zásahu
Absorpční materiály
Sada pro absorpci organických látek, vodných roztoků, zásad a kyselin. Obsahuje.
  • 3× MERCK Chemizorb pro absorpci organických a vodných roztoků (1.02051.0500)
  • MERCK Chemizorb pro absorpci zásad (zahrnuje neutralizátor a indikátory pH) (1.01596.1000)
  • MERCK Chemizorb pro absorpci kyselin (1.02491.2500)
  • Pár ochranných rukavic velikosti 9 (112-1010)
  • Pár ochranných rukavic velikosti 7 (112-0946)
  • 2× maska 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2x ochranné brýle 3M 2890A (111-0434)
  • Ergonomický koš na prach (129-0174)
  • štětec v PBT sterilizovatelné (129-0175)
  • Taška na odpad 483x610 mm (129-0021)
  • PP box
This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor office or supplier.