Tisk…
Hledali jste: Tyčinky
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dodavatel: Schott AG
Popis: Made of AR®-Glas.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: AR®-Soda-lime glass.
Katalogové číslo: (BRND90470)
Dodavatel: Brand
Popis: Rod for sample dippers, Extension rod for sampling device, 600 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KART2652)
Dodavatel: KARTELL
Popis: High impact PS, white.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Kavalier
Popis: Borosilikátové sklo 3.3.
Dodavatel: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Popis: DURAN®, borosiicate glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom