Tisk…
Hledali jste: Kuličky keramické
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Grinding ball, Set of 5 pieces, Oxid Zirkoničitý
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Katalogové číslo: (33190.A1)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramika
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Ceramic sphere is a Zirconium oxide coated grinding matrix which is chemically inert and will not bind nucleic acids. These are components of lysing m...
Dodavatel: LEMKE, GERD
Popis: Agate.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom