Tisk…
Hledali jste: Septum
77  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Septa, Přírodní kaučuk červeno-oranžový/TEF transparentní, Tvrdost: 60° shore A, Tloušťka: 1,3 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Septa, Viton černý, Tvrdost: 70° shore A, Tloušťka: 1,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Septa, Virgin PTFE, Tvrdost: 53° shore D, Tloušťka: 0,25 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Septa, Silikon přírodní/PTFE béžový (EPA-kvalita), Tvrdost: 45° shore A, Tloušťka: 3,2 mm
Katalogové číslo: (548-0185A)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Septa, Red butyl/grey PTFE, Tvrdost: 55° shore A, Tloušťka: 2,4 mm, Ø: 43,2 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom