Tisk…
VWR®, Zásobníky na pracovní stůl
Dodavatel: VWR
216-2006EA 5660 CZK
216-2006
VWR®, Zásobníky na pracovní stůl
Krabice Boxy dávkovací
Tento akrylový kombinovaný dávkovač příslušenství pojme nejběžněji používané laboratorní jednorázové předměty na jednom centrálním místě. Zásobník uchovává tuby, špičky, rukavice, ubrousky Kimwipes® a Parafilm®.
  • Dvě oddělení s kloubovým víkem
  • Jedna přihrádka pro utěrkové boxy a jeden oddíl pro pásku
  • Jedna velká přihrádka pro rukavice nebo utěrkové boxy