Tisk…
Hledali jste: Slitiny a kovové standardy
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (12242-1EA)
Dodavatel: Merck
Popis: Tin-base solder (lead free)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PROONIST-334)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: Grey cast iron (carbon + sulfur), NIST-334
Měrná jednotka: 1 * 150 g
Katalogové číslo: (PROONIST-182)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
Měrná jednotka: 1 * 45 g
Katalogové číslo: (PROONCSHC15601)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: Ferrotitanium, NCS
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (PROONIST-1764A)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PROONCSDC29114)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: Lead-zinc ore
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (PROOIMZ-172)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: Tool steel, 40×40 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PROONIST-C1285)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: LA steel (A242) (mod.), NIST-C1285
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PROONIST-107C)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: NIST-107C, cast iron (Ni-Cr-Mo)
Měrná jednotka: 1 * 150 g
Katalogové číslo: (PROONIST-68C)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom