Tisk…
Polarimetr digitální, ADP 450
Dodavatel: Bellingham + Stanley
BELL37-50EA 400260 CZK
BELL37-50
Polarimetr digitální, ADP 450
Polarimetry
Digitální polarimetr navržený pro měření specifických rotací, procent koncentrace , čistoty, procent invertního cukru a procent inverze (A-B) ve farmaceutických, chemických, potravinářských a výzkumných aplikacích.
  • Peltierova regulace teploty
  • standardní a nízkoobjemové zkumavky na vzorky
  • rozlišení na tři desetinná místa
  • barevný displej s vysokým rozlišením
Systém METHODS umožňuje pohodlný přístup k druhům měření včetně kontinuálního měření specifické rotace, optické rotace, koncentrace a inverze. Metoda MEAN-PHR umožňuje analyzovat množství různých hodnot z jedné šarže s uvedením výsledků minimální, maximální, průměrné a standardní odchylky.
Teplotní stabilita SMART zajišťuje přesné hodnoty pro farmaceutické aplikace. Funkce měření jednoho snímku poskytuje výsledek snímku v daném okamžiku.
Polarimetry přijímají standardní skleněné nebo speciální nízkoprofilové polarimetrické trubice s kuželovou polaritou, které usnadňují měření přes délky optické dráhy až do 200 mm.<
Rozšířená paměť umožňuje záznam přes 8000 měření ke stažení jako soubor cvs a také uložení odhlášení operátora a konfiguraci přístroje tvořící hodnocení auditem. Výsledky lze uložit a prohlížet nebo výstup do LIMS nebo zabezpečené PDF. Kalibrace a konfigurace je chráněna heslem, přístupné pomocí klávesnice nebo použitím plně konfigurovatelné značky RFID.
Following extensive consultation with pharmaceutical manufacturers, the on-board software of ADP450 series instruments has been improved to meet not only the needs of the FDA regulation 21 CFR part 11 but also the demanding Data integrity (DI) needs of pharmaceutical manufacturers.
Certifikace: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 nebo GLP.
Informace pro objednávání: Čtvercovou kontrolní desku lze objednat zvlášť
Informace o dodávce: Dodáván s 200 mm skleněnou trubkou polarimetru s plněním uprostřed, adaptér trubky XPC 200, balení tří značek RFID, návod k obsluze a certifikát shody.