Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Oleje imerzní
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (630-1808)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MOTI1101001300011)
Dodavatel:  MOTIC
Popis:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Merck
Popis:   Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. ...
Dodavatel:  APPLICHEM GMBH
Popis:   This fluorescence-free immersion oil for microscopy is highly UV-permeable and free of PCB's.
Dodavatel:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Popis:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
Katalogové číslo: (630-0340)
Dodavatel:  ZEISS
Popis:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
Měrná jednotka:  1 * 20 ml
Dodavatel:  ZEISS
Popis:   Chemical accessory, Bottle 500 ml immersion oil
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7