Chcete se opět přihlásit?
Anti-CYSLTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
Cysteinyl leukotriene receptor 2 (CysLT2) is a Chemoattractant Receptor that binds neutrophil chemoattractants such as cysteinyl leukotrienes. These ligands have potent proinflammatory activity and are implicated in many features of asthma including edema, bronchial constriction, and hyperreactivity (Bisgaard et al., 2000). Activation of cysteinyl leukotriene receptor 2 induces cell contraction and/or relaxation.
CYSLTR2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CYSLTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-154
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CYSLTR2
Název antigenu Cysteinyl Leukotriene Receptor 2
Reaktivita Human, Gorilla
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu CYSLT2R, PSEC0146, KPG_011, CYSLT2, hGPCR21, HPN321, GPCR21, HG57
Imunogen CYSLTR2 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of CYSLTR2 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT