Chcete se opět přihlásit?
Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
SLC5A3 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC5A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-167
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SLC5A3
Název antigenu Solute Carrier Family 5 Member A3
Reaktivita Human, Gorilla
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Synonyma antigenu SMIT2, SC5A3_HUMAN, solute carrier family 5 inositol transporters, Sodium/myo-inositol cotransporter, sodium/myo inositol cotransporter 1, member 3, Sodium/myo inositol cotransporter, SMIT, Na+/myo-inositol cotransporter, Na+/myo inositol cotransporter, Solute carrier family 5 member 3., SLC5A3
Imunogen SLC5A3 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of SLC5A3 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství