Chcete se opět přihlásit?
Anti-CAV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
Caveolin 1 is the main component of the caveolae plasma membranes found in most cell types. Caveolin 1 functions as a membrane adaptor to link integrin subunits to the tyrosine kinase FYN, an initiating step in coupling integrins to the Ras-ERK pathway and promoting cell cycle progression. CAV1 may also be a tumor suppressor gene and a negative regulator of the Ras-p42/44 MAP kinase cascade.
Caveolin-1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, immunofluorescence starting at 10 μg/mL, and immunoprecipitation.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CAV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bat, Bovine, Chimpanzee, Dog, Gibbon, Gorilla, Guinea pig, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-184
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CAV1
Název antigenu Caveolin 1
Reaktivita Human, Mouse, Rat, Monkey, Bovine, Gibbon, Bat, Dog, Chimpanzee, Orangutan, Horse, Sheep, Gorilla, Guinea Pig, Pig, Rabbit
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu cell growth-inhibiting protein 32, CAV1, CAV, caveolin 1, caveolae protein 22kD, VIP21, MSTP085
Imunogen Caveolin - 1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of Caveolin - 1 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT