Chcete se opět přihlásit?
Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
ERK1, a MAPK-type protein kinase, is a member of the Ras-MAPK pathway. This pathway modulates the activity of transcription factors, structural proteins, and other protein kinases, leading to biological responses such as cell proliferation and differentiation. Inactive ERK1 associates with MAPK/ERK kinases (MEK) 1 and 2 in the cytosol. Upon stimulation, MEK1/2 phosphorylates and activates ERK1 causing dissociation of the MEK/ERK complex. A portion of the activated ERK1 pool forms dimers and translocates to the nucleus to activate nuclear proteins such as ELK-1 and MSK1. Cytosolic ERK 1 acts on a different set of substrates, including MNK1/2 and MAPKAP-K1.
MAPK3 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-188
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu MAPK3
Název antigenu Mitogen-Activated Protein Kinase 3
Reaktivita Human, Gibbon, Monkey, Gorilla
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu P44MAPK, PRKM3, ERK1, ERT2, HS44KDAP, p44-MAPK, p44-ERK1, ERK-1, HUMKER1A, P44ERK1
Imunogen MAPK3 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of MAPK3 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT