Chcete se opět přihlásit?
Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
PYGB antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and flow cytometry starting at 1:10.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PYGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Drosophila, Gibbon, Gorilla, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus, Zebrafish
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-190
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PYGB
Název antigenu Phosphorylase, Glycogen; Brain
Reaktivita Bat, Zebrafish, Human, Xenopus, Rat, Gorilla, Mouse, Drosophila, Rabbit, Hamster, Chicken, Bovine, Pig, Monkey, Gibbon, Sheep, Orangutan
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu GPBB
Imunogen PYGB antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PYGB (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT