Chcete se opět přihlásit?
Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
Focal adhesion kinase (FAK) is a non-receptor protein-tyrosine kinase that is involved in signaling pathways involved in cell motility, proliferation, and apoptosis. FAK is activated by tyrosine phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. FAK plays a potential role in oncogenic transformation resulting in increased kinase activity.
PTK2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 1:50.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-214
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PTK2
Název antigenu Protein-tyrosine Kinase 2
Reaktivita Mouse, Monkey, Rat, Bat, Rabbit, Dog, Chicken, Horse, Gorilla, Bovine, Hamster, Gibbon, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Focal Adhesion Kinase, protein-tyrosine kinase 2, FADK 1, FAK-related non-kinase polypeptide, focal adhesion kinase 1
Imunogen PTK2 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PTK2 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT