Chcete se opět přihlásit?
Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
CCR8, a Chemokine Receptor, binds the CC-chemokine I-309, which is secreted by umbilical vein endothelial cells. CCR8 also binds viral monocyte inflammatory protein-I (vMIP-I), which is induced by Kaposi sarcoma-related human herpesvirus-8. CCR8 induces endothelial chemotaxis and may function as an HIV-1 co-receptor on primary human cells, contributing to HIV-1-induced thymic pathogenesis (Lee et al., 2000).
CCR8 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 4.8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Gorilla, Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-226
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CCR8
Název antigenu Chemokine (C-C motif) receptor 8
Reaktivita Gorilla, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu GPRCY6, CCR-8, CD198, CDw198, CMKBRL2, CKRL1, CC-CKR-8, CY6, TER1, CMKBR8
Imunogen CCR8 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of CCR8 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT