Chcete se opět přihlásit?
Anti-GPR132 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
G2A belongs to the Lysophospholipid/Lysosphingolipid Receptor family and is an anti-proliferative cell cycle regulator that plays a critical role in controlling peripheral lymphocyte homeostasis. Loss of G2A expression leads to the development of a late-onset autoimmune syndrome (Le et al, 2001). Lysophosphatidylcholine (LPC) is the activating ligand for G2A.
GPR132 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 28 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR132
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-227
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu GPR132
Název antigenu G Protein-coupled Receptor 132
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu G2A
Imunogen GPR132 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPR132 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství