Chcete se opět přihlásit?
Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
The oxytocin receptor belongs to the vasopressin/oxytocin family of GPCRs because it binds similar cyclic nonapeptide hormones. The oxytocin receptor functions primarily during labor and lactation. There is a dramatic increase in the number of oxytocin receptors just before the onset of labor causing the uterine muscles to become exceedingly sensitive to oxytocin. The activated oxytocin receptor causes an inward membrane current that results in smooth muscle contraction during labor and milk ejection during lactation. This receptor also plays a role in natriuresis, kaliuresis and may have an antistress effect.
Oxytocin Receptor antibody can be used in immunohistochemistry starting at 8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OXTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-231
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu OXTR
Název antigenu Oxytocin Receptor
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu OTR
Imunogen Oxytocin Receptor antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of Oxytocin Receptor (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT