Chcete se opět přihlásit?
Anti-GPR37L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
GPR37L1 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR37L1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 11 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR37L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-239
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu GPR37L1
Název antigenu G Protein-coupled Receptor 37 L1
Reaktivita Gibbon, Human, Gorilla
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu endothelin B receptor-like protein 2, ETBR-LP-2, endothelin type b receptor-like protein 2, G-protein coupled receptor 37 like 1, ET(B)R-LP-2, G-protein coupled receptor 37-like 1, ETBRLP2
Imunogen GPR37L1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GPR37L1 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství