Chcete se opět přihlásit?
Anti-GPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
GPR1 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand. GPR1 was identified in a search for genes responsible for mediating brain reward and may have a role in drug addiction. It has also been shown to act as an HIV coreceptor in kidney mesangial cells (Tokizawa et al., 2000).
GPR1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 8.6 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-247
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu GPR1
Název antigenu G Protein-coupled Receptor 1
Reaktivita Human, Gorilla, Gibbon
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu G protein coupled receptor 1, G-protein coupled receptor 1, GPR1_HUMAN, GPR1, Probable G protein coupled receptor 1, GPCR GPR1.
Imunogen GPR1 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of GPR1 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT