Chcete se opět přihlásit?
Anti-HUNK Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
HUNK, an AMPK/SNF1-type protein kinase, contains a domain homologous to SNF1, a protein involved in the response to nutritional stress in yeast. HUNK has been shown to participate in vesicular transport. Additionally, functional studies in mice suggest that HUNK regulates endocytosis via interaction with rabaptin-5 protein and induces changes in mammary glands during pregnancy.
HUNK antibody can be used in immunohistochemistry starting at 15 - 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HUNK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-307
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu HUNK
Název antigenu Hormonally up-regulated Neu-associated kinase
Reaktivita Chimpanzee, Monkey, Bovine, Gorilla, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunogen HUNK antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of HUNK (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT