Chcete se opět přihlásit?
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
PAK6, a PAK (STE20) type protein kinase, contains a N-terminal Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) motif and a C-terminal kinase domain. The protein has been shown to bind to GTP-Cdc42 and GTP-Rac; however, in contrast to most PAKs, kinase activity was not stimulated by Cdc42 or Rac, but could be stimulated by androgen receptor (AR) binding. PAK6 protein also has been shown to bind to estrogen receptor alpha.
PAK6 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Rabbit, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-308
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PAK6
Název antigenu p21 Protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6
Reaktivita Rat, Dog, Gibbon, Orangutan, Rabbit, Gorilla, Bovine, Human, Bat, Mouse, Horse, Chicken, Monkey
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Serine/threonine-protein kinase PAK 6, p21-activated protein kinase 6, p21-activated kinase 6
Imunogen PAK6 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of PAK6 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT