Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
HSP90B1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Chicken, Xenopus, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rat, Zebrafish
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-947
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu HSP90AB1
Název antigenu Heat Shock Protein 90kDa Alpha (Cytosolic), Class B Member 1
Reaktivita Mouse, Chicken, Monkey, Xenopus, Horse, Rat, Human, Chimpanzee, Bovine, Zebrafish
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu HSP90B, HSP84, HSPC2, Heat shock protein HSP 90-beta, HSPCB, HSP 84, HSP90AB1, Heat shock 84 kDa, HSP 90
Imunogen HSP90B1 antibody was raised against amino acids 590 - 640 of HSP90B1 (Human).
Forma Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství