Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
Anti-AQP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: ProSci Inc.
Aquaporin 2 antibody can be used in Western Blot starting at 5 - 2 μg/mL, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.01% sodium azide, 50% glycerol.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: AQP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-961
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu AQP2
Název antigenu Aquaporin 2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu ADH water channel, collecting duct water channel protein, AQP-2, water channel protein for renal collecting duct, AQP-CD, aquaporin-CD, WCH-CD, aquaporin-2, water-channel aquaporin 2
Imunogen Aquaporin 2 antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to N-Terminal residues of Aquaporin 2 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství