Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-DERL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: ProSci Inc.
Derlin-3 antibody can be used in Western Blot starting at 5 - 2 μg/mL, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

PBS, 0.01% sodium azide, 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DERL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG PRSI48-965
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu DERL3
Název antigenu Derlin 3
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu IZP6, C22orf14, LLN2, derlin-3, Der1-like Domain Family, member 3
Imunogen Derlin - 3 antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to N-Terminal residues of Derlin - 3 (Human).
Forma Liquid
Testované aplikace Immunoaffinity Chromatography
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství