Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (42)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Média pro purifikaci proteinů
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"179"
Třídit podle:
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   The classic Protein A Sepharose™ CL-4B is well documented for immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation proc...
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Cobalt-based chromatography medium designed for purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilised metal affinity chromatography (IM...
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Sephadex™ LH-20 is a liquid chromatography media for molecular sizing of natural product such as steroid, terpenoid, lipid and low molecular weight pe...
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Ni Sepharose™ High Performance affinity media for high resolution, high capacity purification of histidine-tagged proteins by immobilised metal ion af...
Katalogové číslo: (17-1043-01)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Superdex™ 200 prep grade gel filtration medium offers very high resolution fractionation for separation, polishing and product formulation of monoclon...
Měrná jednotka:  1 * 150 ml
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   QAE Sephadex™ is a strong anion exchanger based on the well documented and well proven Sephadex™ base matrix. Sephadex™ ion exchangers are produced by...
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   CNBr-activated Sepharose™ 4B is pre-activated media used for coupling antibodies or other large proteins containing -NH₂ groups to the Sepharose™ medi...
Měrná jednotka:  1 * 15 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 179
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další