Tisk…
Optical plate
Dodavatel: Didalab
DIDAPOD010240EA 0 CZK
DIDAPOD010240
Optical plate
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
  • Optical polishing
  • Two sides with parallelism less than 1 µm