Tisk…
VWR® PH 20, pH metr ruční
Dodavatel: VWR
VWR®
662-2283EA 4770 CZK
662-2283
VWR® PH 20, pH metr ruční
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Toto ruční zařízení s ergonomickým designem je s krytím třídy IP 65/67chráněné proti proniknutí prachu a vody a má osvětlený displej. Kompaktní pH metr je výbornou alternativou pH testerů.
  • moderní a funkční kryt z ABS
  • třířádkový displej s podsvícením
  • funkce HOLD, funkce min./max., indikátor nízkého stavu baterie
  • odolný, baterie s dlouhou životností
  • BNC konektor pro další elektrody
Typické aplikace: akvária a akvakultura, pěstování rostlin a zemědělství, laboratoře, kontrola kvality, služby a potravinářský průmysl.
Informace o dodávce: dodáno s epoxidovou pH elektrodou, kapslemi pufru (2× pH 4 a 2× pH 7), dvěma bateriemi typu AA a návodem k použití.