Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (8)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Zásobníky rukavic
12  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ocelový drát potažený epoxidovou vrstvou.
Katalogové číslo: (211-0371)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Katalogové číslo: (611-3119)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Glove box holder in durable resin to resist to harsh cleaning solutions.
Měrná jednotka:  1 * 3 KS
Katalogové číslo: (112-2940)
Dodavatel:  ANSELL HEALTH CARE
Popis:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Palbam
Popis:   These wall-mounted dispensers are designed for sterile packaged gloves.
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Epoxy-coated, welded steel wire racks for one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
Katalogové číslo: (AKAAAK-787)
Dodavatel:  AK
Popis:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další