Tisk…
Hledali jste: Pero inkoustové
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: OUTILS RUBIS SA
Popis: Hexagonal aluminium scribing pen, 8 mm, with replaceable diamond tip.
Katalogové číslo: (HECH41182010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Diamond pen, Aplikace: Sklo
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Diamond tip in metal holder.
Katalogové číslo: (MARI6120300)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Pro trvalé značení mikroskopických skel a dalších skleněných produktů. Nesmazatelné záznamy v souladu se směrnicemi GLP.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Katalogové číslo: (817-1135)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: It can be used to correct or write on wet labels that were kept in a water bath, in liquid nitrogen or in a freezer at 0 °C. Can be also used on dry p...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HAMMHSB780-01)
Dodavatel: HAMMACHER KARL
Popis: Diamond for writing on glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom