Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Stojany na elektrody
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (662-1169)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Rameno s elektrodou se pohybuje plynule téměř v jakémkoliv směru. Možnost umístit až 4 elektrody + jeden teplotní senzor. Bezpečné a spolehlivé umístě...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-0114)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Navržený pro dvě elektrody.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (662-1155)
Dodavatel:  SI Analytics
Popis:   Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EUTEECPHELSTDC)
Dodavatel:  EUTECH
Popis:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACH809-206)
Dodavatel:  Hach
Popis:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAH185090000)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   This handy rack made from PP holds 8 test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (662-1138)
Dodavatel:  Thermo Orion
Popis:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (662-1137)
Dodavatel:  Thermo Orion
Popis:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT