Tisk…
3-Fluoroazetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO449990010EA 12170 CZK
ACRO449990010
3-Fluoroazetidine hydrochloride 95%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Vzorec: C3H7ClFN
MW: 111,55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663715
CAS číslo: 617718-46-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %