Tisk…
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO450020010EA 13280 CZK
ACRO450020010
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059268
CAS číslo: 230301-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %