Tisk…
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO454620050EA 5410 CZK
ACRO454620050 ACRO454620010
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃O₂
MW: 229,32 g/mol
Bod varu: 198 °C
Bod tání: 36…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683049
CAS číslo: 192130-34-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %