Tisk…

4,4-Difluoropiperidine hydrochloride 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

ACRO456000050EA 6780 CZK
ACRO456000050 ACRO456000010
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride 97%
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClF₂N
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095381
CAS číslo: 144230-52-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 178 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR