Tisk…
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO457430250EA 7570 CZK
ACRO457430250 ACRO457430050 ACRO457430010
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod tání: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059847
CAS číslo: 26734-09-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %