Tisk…
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO456720050EA 2060 CZK
ACRO456720050 ACRO456720250
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Bod varu: 115 °C (20 mmHg)
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031016
CAS číslo: 5337-03-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Water ≤1.5 %
Titration with NaOH 96.5 to 103.5 %